missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ethylene Glycol Diethyl Ether, 98%, Honeywell™

Artikelnummer. p-7120428 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
15682230 100 mL 100 Milliliter
15692230 500 mL 500 Milliliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15682230

Marke: Honeywell Research Chemicals 224111100ML

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Chemische Identifikatoren

CAS 629-14-1
Summenformel C6H14O2
Molekulargewicht (g/mol) 118.176
MDL-Nummer MFCD00009253
InChI-Schlüssel LZDKZFUFMNSQCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylene glycol diethyl ether, diethyl cellosolve, ethane, 1,2-diethoxy, hisolve eme, 3,6-dioxaoctane, glyme-1, diethyl glycol, 2-ethoxyethyl ethyl ether, egdee, diethylether ethylenglykolu
PubChem CID 12375
IUPAC-Name 1,2-Diethoxyethan
SMILES CCOCCOCC

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Ethylene Glycol Diethyl Ether
Farbe Gelb
Dichte 0.842g/mL at 25°C
Siedepunkt 121°C
Flammpunkt 22°C (71.6°F)
Strukturformel CH3CH2OCH2CH2OCH2CH3
Menge 100 mL
UN-Nummer UN1153
Beilstein 1732917
Formelmasse 118.17g/mol
Dampfdruck 9.4mmHg (20°C)
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Liquid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.