Learn More
Ethylenglycol-Ethylmethylether, 97 %, stab. mit 0.01 % BHT, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11495746
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11495746 10 g 10 Gramm
11405756 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11495746 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20819.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Es wird bei der Reaktion von Metallsalzen von Thymin und Uracil mit Tetraacetyl- verwendet.α -Glucopyranosylbromid.
Das Thermo Scientific Chemicals Das Markenprodukt war ursprünglich Teil von Alfa Aesar Produktportfolio. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Das Original Alfa Aesar Der Produkt-/Artikelcode oder die SKU-Referenz hat sich im Rahmen der Markenumstellung nicht geändert. Thermo Scientific Chemicals Die
Anwendungen
Es wird in der Reaktion von Metallsalzen von Thymin und Uracil mit tetra-Acetyl-α-glucopyranosid eingesetzt.
Löslichkeit
Vollständig mischbar in Wasser.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln fernhalten. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5137-45-1
Summenformel C5H12O2
MDL-Nummer MFCD00048580
Synonym 2,5-dioxaheptane, ethane, 1-ethoxy-2-methoxy, ethyl 2-methoxyethyl ether
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethylene glycol ethyl methyl ether
Namenshinweis stabilized with 0.01% BHT
Dichte 0.85
Siedepunkt 100°C to 102°C
Flammpunkt 2°C (36°F)
Strukturformel CH3OCH2CH2OCH2CH3
Brechungsindex 1.387
Menge 10 g
UN-Nummer UN3271
Löslichkeitsinformationen Fully miscible in water.
Formelmasse 104.15
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke