Learn More
Ethylenglykol, Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10532595
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 L
4 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
4 Liter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10532595 4 L Glasflasche 4 Liter
10011073 1 L Glasflasche 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10532595 Lieferant Fisher BioReagents Lieferanten-Nr. BP2304
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 107-21-1 | C2H6O2 | 62,068 g/mol
Ethylenglycol
Aufgrund seiner Eigenschaft als Frostschutzmittel kann Ethylenglycol zur Lagerung von Enzymen bei niedrigen Temperaturen verwendet werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 107-21-1
Summenformel C2H6O2
Molekulargewicht (g/mol) 62.068
InChI-Schlüssel LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol
PubChem CID 174
ChEBI CHEBI:30742
IUPAC-Name Ethan-1,2-diol
SMILES C(CO)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethylene Glycol
pH 5,5 bis 7,5
Schmelzpunkt -13 °C
Farbe Farblos
Hinweise zur Zersetzung >500 °C
Dichte 1.113g/cm³
Menge 4 L
Identifizierung Test bestanden
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Viskose Flüssigkeit
Prozentgehaltsbereich ≥ 99 %
Titrierbare Säure Max. 0,002 mEq/g.
Strukturformel HOCH2CH2OH
Dampfdruck 0,12 mmHg bei 20 °C
Viskosität 21 cP bei 20 °C
Wasser Max. 0,5%
Merck Index 15, 3852
Siedepunkt 196 °C
Formelmasse 62.06
Reinheit (%) ≥ 99 %
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethylene glycol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen