Learn More
Ethylenglykolmonopropylether, ReagentPlus™ 99.4 %, Honeywell™
Click to view available options
Menge:
1 l
4 l
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
- ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethylenglycolmonopropylether |
Dichte | 0.913 g/ml bei 25 °C |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | CH3CH2CH2OCH2CH2OH |
Brechungsindex | 1.427 |
Menge | 1 l |
UN-Nummer | UN1993C |
Beilstein | 1731983 |
Dampfdruck | 1.3 mmHg (20 °C) |
Formelmasse | 104.15 mol |