Learn More
Ethylenglycol-O,O'-bis(2-Aminoethyl)-N,N,N',N'-Tetraessigsäure, 0.5 M wssr. lösl., pH 8.0, autoklaviert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15425795
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mL
Packungsgröße:
50 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15425795 50 mL 50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15425795 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J61721.AD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    104.04 €
    87.65 € / 50 Milliliter
    Sparen 16.39 €
    15% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 67-42-5 | C14H24N2O10 | 380.35 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethylene glycol-O,O'-bis(2-aminoethyl)-N,N,N',N'-tetraacetic acid
Namenshinweis autoclaved
CAS 67-42-5
pH 8.0
Summenformel C14H24N2O10
MDL-Nummer MFCD00004291
Menge 50 mL
Synonym egta, egtazic acid, gedta, ethylenebis oxyethylenenitrilo tetraacetic acid, ebonta, 6,9-dioxa-3,12-diazatetradecanedioic acid, 3,12-bis carboxymethyl, 1,2-bis 2-bis carboxymethyl amino ethoxy ethane, ethylene glycol tetraacetic acid, h4egta, egtazic acid usan:inn
InChI-Schlüssel DEFVIWRASFVYLL-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(COCCOCCN(CC(=O)O)CC(=O)O)N(CC(=O)O)CC(=O)O
IUPAC-Name 2-[2-[2-[2-[bis(Carboxymethyl)amino]ethoxy]ethoxy]ethyl-(carboxymethyl)amino]essigsäure
Molekulargewicht (g/mol) 380.35
PubChem CID 6207
ChEBI CHEBI:30740
Formelmasse 380.35
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.5M aq. soln.
Physikalische Form Flüssigkeit