Learn More
Ethylenglycol-O,O'-bis(2-Aminoethyl)-N,N,N',N'-Tetraessigsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11453097
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11453097 50 g 50 Gramm
11443097 10 g 10 Gramm
11463097 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11453097 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16086.18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    170.34 €
    138.65 € / 50 Gramm
    Sparen 31.69 €
    18% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 67-42-5 | C14H24N2O10 | 380.35 g/mol
Ethylene glycol-O,O'-bis(2-aminoethyl)-N,N,N',N'-tetraacetic acid is a chelating agent used for making complexes, especially for calcium ions, which help to determine calcium in the presence of magnesium. It can be used experimentally for treating animals possessing cerium poisoning. It is useful in the separation of thorium from monazite. It also acts as a buffer and is used in protein purification.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethylenglycol-O,O′-bis(2-aminoethyl)-N,N,N′,N′-tetraessigsäure ist ein Chelatbildner, der für die Herstellung von Komplexen, insbesondere für Calciumionen, verwendet wird, die helfen, Calzium in Gegenwart von Magnesium zu bestimmen. Kann experimentell zur Behandlung von Tieren verwendet werden, die eine Cer-Vergiftung haben. Nützlich bei der Trennung von Thorium und Monazit. Dient auch als Puffer und wird bei der Proteinaufreinigung verwendet.
Löslichkeit
Löslich in 0.1M-Natriumhydroxidlösung. Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Alkali-, Alkali-Erdmetall und vielen reaktiven organischen und anorganischen Chemikalien.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67-42-5
Summenformel C14H24N2O10
Molekulargewicht (g/mol) 380.35
MDL-Nummer MFCD00004291
InChI-Schlüssel DEFVIWRASFVYLL-UHFFFAOYSA-N
Synonym egta, egtazic acid, gedta, ethylenebis oxyethylenenitrilo tetraacetic acid, ebonta, 6,9-dioxa-3,12-diazatetradecanedioic acid, 3,12-bis carboxymethyl, 1,2-bis 2-bis carboxymethyl amino ethoxy ethane, ethylene glycol tetraacetic acid, h4egta, egtazic acid usan:inn
PubChem CID 6207
ChEBI CHEBI:30740
IUPAC-Name 2-[2-[2-[2-[bis(Carboxymethyl)amino]ethoxy]ethoxy]ethyl-(carboxymethyl)amino]essigsäure
SMILES C(COCCOCCN(CC(=O)O)CC(=O)O)N(CC(=O)O)CC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethylene glycol-O,O'-bis(2-aminoethyl)-N,N,N',N'-tetraacetic acid
Schmelzpunkt ∼242°C (decomposition)
Menge 50 g
Beilstein 1717370
Merck Index 14,3529
Löslichkeitsinformationen Soluble in 0.1M sodium hydroxide solution. Slightly soluble in water.
Formelmasse 380.35
Reinheit (%) 97%