Learn More
Ethylenglykol, puriss., p.a., Reag. Ph. Eur., ≥ 99.5 %, Honeywell™ Riedel-de Haen™
Click to view available options
Menge:
250 ml
1 l
2.5 l
5 l
6 x 1 l
Verpackung:
Poly-Flasche
Beschreibung
- Honeywell Riedel-de Haen hat über 200 jahrelange Geschichte bei der Herstellung von hochreinen Chemikalien
- Es ist die führende Marke, die hochreine Lösungsmittel für spezielle Anwendungen anbietet.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethylenglycol |
pH | Neutral |
Schmelzpunkt | -12 °C |
Namenshinweis | Reag. Ph. Eur. |
Farbe | Farblos |
Strukturformel | HOCH2CH2OH |
UN-Nummer | UN3082 |
Beilstein | 505945 |
Formelmasse | 62.07 mol |
Reinheit (%) | ≥ 99.5 % |