Learn More
Ethylenglykol, puriss., p.a., Reag. Ph. Eur., ≥ 99.5 %, Honeywell™ Riedel-de Haen™
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-7120431
Click to view available options
Menge:
250 ml
1 l
2.5 l
5 l
6 x 1 l
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
250 Milliliter
5 Liter
6 Stück
Artikelnummer. 15660690
Marke: Honeywell-Riedel-de Haen 03750250ML
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
puriss. p.a., Reag. Ph. Eur.,≥99.5 %
  • Honeywell Riedel-de Haen hat über 200 jahrelange Geschichte bei der Herstellung von hochreinen Chemikalien
  • Es ist die führende Marke, die hochreine Lösungsmittel für spezielle Anwendungen anbietet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 107-21-1
Summenformel C2H6O2
Molekulargewicht (g/mol) 62.068
MDL-Nummer MFCD00002885
InChI-Schlüssel LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym Ethylenglykol, 1,2-Ethandiol, Glykol, Monoethylenglykol, 1,2-Dihydroxyethan, Glykolalkohol, Ethylenalkohol, ethylene alcohol, fridex, tescol
PubChem CID 174
ChEBI CHEBI:30742
IUPAC-Name Ethan-1,2-diol
SMILES C(CO)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethylenglycol
pH Neutral
Schmelzpunkt -12 °C
Namenshinweis Reag. Ph. Eur.
Farbe Farblos
Dichte 1.113 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 197 °C
Menge 250 ml
Explosionsgrenze 0.153
Flammpunkt 111 °C (231.8 °F)
Zündpunkt 752 °F
Verpackung Poly-Flasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex n20/D 1.431
Strukturformel HOCH2CH2OH
Dampfdruck 0.08 mmHg (20 °C)
UN-Nummer UN3082
Beilstein 505945
Formelmasse 62.07 mol
Reinheit (%) ≥ 99.5 %
Güte Puriss. p.a.