Learn More
Ethylenglykol, puriss., p.a., Reag.Ph.Eur., ≥99,5 %, Honeywell Riedel-de Haen™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ethylene glycol |
| Schmelzpunkt | -12°C |
| CAS | 107-21-1 |
| Farbe | Farblos |
| CAS Max. % | 1 |
| Dichte | 1.11 g/cm3 (20°C) |
| Menge | 30 kg |
| Flammpunkt | 111°C |
| Summenformel | C2H6O2 |
| Strukturformel | HOCH2CH2OH |
| Mehr anzeigen |