Learn More
Ethylenglykol, Reagenzqualität, ≥ 99 %, Honeywell
Artikelnummer. 15600970 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
2.5 l
5 l
6 x 500 ml
20 l
30 kg
4 x 2.5 l
225 kg
Verpackung:
Edelstahlkanne
Metallfass
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
20 Liter
225 Kilogramm
30 Kilogramm
4 Stück
5 Liter
500 Milliliter
6 Stück
Artikelnummer. 15600970
Marke: Honeywell Research Chemicals 102466500ML
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Reagenzgütegrad, ≥ 99 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 107-21-1
Summenformel C2H6O2
Molekulargewicht (g/mol) 62.068
MDL-Nummer MFCD00002885
InChI-Schlüssel LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym Ethylenglykol, 1,2-Ethandiol, Glykol, Monoethylenglykol, 1,2-Dihydroxyethan, Glykolalkohol, Ethylenalkohol, ethylene alcohol, fridex, tescol
PubChem CID 174
ChEBI CHEBI:30742
IUPAC-Name Ethan-1,2-diol
SMILES C(CO)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethylenglykol
Schmelzpunkt -13 °C (Literatur)
Namenshinweis Reagenzgütegrad, ≥99 %
CAS Max. % 100.0000%
Dichte 1.113 g/ml bei 25 °C (Lit.)
Siedepunkt 197 °C
Menge 500 ml
Flammpunkt 111 °C
Verpackung Poly-Flasche
Strukturformel HOCH2CH2OH
Beilstein 505945
Formelmasse 62.07
Reinheit (%) >99%
Güte Reagenz