Learn More
Ethylenglykol, Reagenzqualität, ≥99 %, Solstice
Artikelnummer. 15690960 Alle ansehen Solstice Research Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
2.5 l
5 l
6 x 500 ml
20 l
30 kg
4 x 2.5 l
225 kg
Verpackung:
Edelstahlkanne
Metallfass
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
20 Liter
225 Kilogramm
30 Kilogramm
4 Stück
5 Liter
500 Milliliter
6 Stück
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15690960 4 x 2.5 l Poly-Flasche 4 Stück
15600970 500 ml Poly-Flasche 500 Milliliter
15630960 1 l Poly-Flasche 1 Liter
15640960 2.5 l Poly-Flasche 2.50 Liter
15620970 6 x 500 ml Poly-Flasche 6 Stück
15610970 5 l Poly-Flasche 5 Liter
15650960 20 l Edelstahlkanne 20 Liter
15680960 30 kg Edelstahlkanne 30 Kilogramm
15670960 225 kg Metallfass 225 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 15690960 Lieferant Fluka Lieferanten-Nr. 1024664X2.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    675.00 €
    562.32 € / 4 Stück
    Sparen 112.68 €
    16% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Reagenzgütegrad, ≥99 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 107-21-1
Summenformel C2H6O2
Molekulargewicht (g/mol) 62.068
MDL-Nummer MFCD00002885
InChI-Schlüssel LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym Ethylenglykol, 1,2-Ethandiol, Glykol, Monoethylenglykol, 1,2-Dihydroxyethan, Glykolalkohol, Ethylenalkohol, ethylene alcohol, fridex, tescol
PubChem CID 174
ChEBI CHEBI:30742
IUPAC-Name Ethan-1,2-diol
SMILES C(CO)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethylenglykol
Schmelzpunkt -13 °C (Literatur)
Namenshinweis Reagenzqualität, ≥99%
CAS Max. % 100.0000%
Dichte 1,113 g/ml bei 25 °C (lit.)
Menge 4 x 2.5 l
Flammpunkt 111 °C
Verpackung Poly-Flasche
Strukturformel HOCH2CH2OH
Beilstein 505945
Siedepunkt 197 °C
Formelmasse 62.07
Reinheit (%) >99%
Güte Reagenz