Learn More
Ethylenbis(isothiouroniumbromid), 98 %
Artikelnummer. 11316996
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11316996 5 g 5 Gramm
11326996 25 g 25 Gramm
11336996 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11316996 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L06784.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6943-65-3
Summenformel C4H12Br2N4S2
Molekulargewicht (g/mol) 340.096
MDL-Nummer MFCD00035055
InChI-Schlüssel VABTXEYLYWGJRB-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylenediisothiouronium dibromide, ethylene diisothiouronium dibromide, ethylenediisothiourea dihydrobromide, ethylene diisothiourea dihydrobromide, pseudourea, 2,2-ethylenedithiodi-, dihydrobromide, 2,2'-ethylenebisisothiouronium dibromide, carbamimidothioic acid, 1,2-ethanediyl ester, dihydrobromide, ethylenebis isothiouronium bromide, 2,2'-ethylene-bis-2-thiopseudourea , dihydrobromide, pseudourea, 2,2'-ethylenebis 2-thio-, dihydrobromide
PubChem CID 81370
IUPAC-Name 2-Carbamidoylsulfanylethylcarbamidothioat; Dihydrobromid
SMILES C(CSC(=N)N)SC(=N)N.Br.Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethylenebis(isothiouronium bromide)
Schmelzpunkt 224°C to 226°C
Menge 5 g
Beilstein 3914616
Empfindlichkeit Hygroscopic
Formelmasse 340.09
Reinheit (%) 98%