Learn More
Ethylenebis(oxyethylennitrilo)tetraessigsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10351591 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10351591 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10341591 25 g Kunststoffflasche 25 Gramm
10072823 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10351591 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 409911000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    364.00 €
    301.65 € / 100 Gramm
    Sparen 62.35 €
    17% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 67-42-5 | C14H24N2O10 | 380.34 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chelat-/Komplexierungsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67-42-5
Summenformel C14H24N2O10
Molekulargewicht (g/mol) 380.34
MDL-Nummer MFCD00004291
InChI-Schlüssel DEFVIWRASFVYLL-UHFFFAOYSA-N
Synonym egta, egtazic acid, gedta, ethylenebis oxyethylenenitrilo tetraacetic acid, ebonta, 6,9-dioxa-3,12-diazatetradecanedioic acid, 3,12-bis carboxymethyl, 1,2-bis 2-bis carboxymethyl amino ethoxy ethane, ethylene glycol tetraacetic acid, h4egta, egtazic acid usan:inn
PubChem CID 6207
ChEBI CHEBI:30740
IUPAC-Name 2-[2-[2-[2-[bis(Carboxymethyl)amino]ethoxy]ethoxy]ethyl-(carboxymethyl)amino]essigsäure
SMILES C(COCCOCCN(CC(=O)O)CC(=O)O)N(CC(=O)O)CC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethylenebis(oxyethylenenitrilo)tetraacetic acid
Schmelzpunkt 240.0°C to 245.0°C
Farbe Weiß
Flammpunkt >200°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel [-CH2OCH2CH2N(CH2CO2H)2]2
Menge 100 g
Beilstein 04, IV, 2433
Merck Index 15, 3576
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble
Formelmasse 380.34
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver