Learn More
Ethylenbistetrabromophthalimid, TRC
Artikelnummer. 30133890
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
2.5 g
25 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
25 Gramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30133890 25 g 25 Gramm
30007220 2.5 g 2.50 Gramm
30009535 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30133890 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE91730025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 32588-76-4
Summenformel C18 H4 Br8 N2 O4
Molekulargewicht (g/mol) 951.47
Synonym Phthalimide, N,N'-ethylenebis[tetrabromo- (8CI), 2,2'-(1,2-Ethanediyl)bis[4,5,6,7-tetrabromo-1H-isoindole-1,3(2H)-dione], 1,2-Bis(tetrabromophthalimido)ethane, BT 93, BT 93W, BT 93WFG, Chemguard 952, Citex BT 93, EcoFlame B 951, N,N'-Ethylenebis(tetrabromophthalimide), Saytex BT 93, Saytex BT 93W, Saytex BT 93W1
IUPAC-Name 4,5,6,7-Tetrabrom-2-[2-(4,5,6,7-Tetrabrom-1,3-Dioxoisoindol-2-yl)Ethyl]Isoindol-1,3-Dione
SMILES Brc1c(Br)c(Br)c2C(=O)N(CCN3C(=O)c4c(Br)c(Br)c(Br)c(Br)c4C3=O)C(=O)c2c1Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethylenebistetrabromophthalimide
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C18H4Br8N2O4/c19-7-3-4(8(20)12(24)11(7)23)16(30)27(15(3)29)1-2-28-17(31)5-6(18(28)32)10(22)14(26)13(25)9(5)21/h1-2H2
Formelmasse 943.3638