Learn More
Ethylendiamin-Tetraessigsäure-Dinatriumsalz ACS MP Biomedicals
Artikelnummer. 11412842 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11412842 500 g 500 Gramm
11402842 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11412842 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215252290
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    148.00 €
    140.70 € / 500 Gramm
    Sparen 7.30 €
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6381-92-6 | C10H18N2Na2O10 | 372.24 g/mol
Chemische Identifikatoren
CAS 6381-92-6
Summenformel C10H18N2Na2O10
Molekulargewicht (g/mol) 372.24
MDL-Nummer MFCD00150037,MFCD00003541
InChI-Schlüssel OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
Synonym EDTA Dikaliumsalz, cal-ex Entkalker, Pufferlösung, pH10.00, sodium di ethylenediamine Tetraacetatdihydrat, Ethylendiamin-Tetraessigsäure, Dinatriumsalzdihydrat, Ethylendiamin-Tetraessigsäure, Dinatriumsalz, Standardlösung, Natrium di Ethylendiamin Tetraacetat-Standardlösung, Ethylenedinitrilo-Tetraessigsäure-Dinatrium, Dihydrat, Reagenz, ACS
PubChem CID 44120005
IUPAC-Name Dinatrium-2-({2-[(carboxylatomethyl)(carboxymethyl)amino]ethyl}(carboxymethyl)amino)acetat-dihydrat
SMILES O.O.[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethylendiamin-Tetraessigsäure, Dinatriumsalz
Menge 500 g
Formelmasse 372.2
Reinheit (%) 99%
Güte ACS