Learn More
Ethylendiamintetraessigsäure (0.5 M Lösung/pH-Wert 8.0), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10182903
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 mL
1 L
20 L
Verpackung:
Nalgene Poly Flasche
Poly-Flasche
Poly-Würfel
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
20 Liter
500 Milliliter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10182903 500 mL Poly-Flasche 500 Milliliter
10306983 100 ml Poly-Flasche 100 Milliliter
10628203 1 L Nalgene Poly Flasche 1 Liter
10073074 20 L Poly-Würfel 20 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10182903 Lieferant Fisher BioReagents Lieferanten-Nr. BP2482500
Von Chemikalien bis zur Chromatographie
Verwenden Sie den Aktionscode 27991
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
EDTA wird intensiv in der Molekularbiologie genutzt, um Verunreinigungen von Metallionen in Reaktionspuffern zu minimieren. Ideal für DNA-Arbeiten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 60-00-4 , 7732-18-5
Summenformel C10H16N2O8
Molekulargewicht (g/mol) 292.24
MDL-Nummer MFCD00003541
InChI-Schlüssel KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
Synonym edta, edetic acid, ethylenediaminetetraacetic acid, edathamil, versene, endrate, havidote, titriplex, edta acid, sequestrol
PubChem CID 6049
ChEBI CHEBI:42191
IUPAC-Name 2-[2-[Bis(carboxymethyl)amino]ethyl-(carboxymethyl)amino]essigsäure
SMILES OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethylenediamine Tetraacetic Acid
Farbe Farblos
Namenshinweis 0,5 M Lösung, pH 8,0 (für DNA-Arbeiten)
Strukturformel (HOOCCH2)2NCH2CH2N(CH2COOH)2
Konzentration 0,475 bis 0,525 M
Merck Index 15, 3565
Formelmasse 292.25
Identifizierung Test bestanden
Verpackung Poly-Flasche
pH 8.0
Menge 500 mL
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethylenediaminetetraacetic Acid (0.5M Solution/pH 8.0)
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch Gesicht, Hände und e gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.