Learn More
Ethylendiamintetraessigsäure (0.5 M Lösung/pH-Wert 8.0), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10073074
Change view
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 mL
1 L
20 L
Verpackung:
Nalgene Poly Flasche
Poly-Flasche
Poly-Würfel
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
20 Liter
500 Milliliter
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10073074 20 L Poly-Würfel 20 Liter
10306983 100 ml Poly-Flasche 100 Milliliter
10182903 500 mL Poly-Flasche 500 Milliliter
10628203 1 L Nalgene Poly Flasche 1 Liter
4 options
Artikelnummer. 10073074
Marke: Fisher BioReagents BP248220
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
EDTA wird intensiv in der Molekularbiologie genutzt, um Verunreinigungen von Metallionen in Reaktionspuffern zu minimieren. Ideal für DNA-Arbeiten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 60-00-4 , 7732-18-5
Summenformel C10H16N2O8
Molekulargewicht (g/mol) 292.24
MDL-Nummer MFCD00003541
InChI-Schlüssel KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
Synonym edta, edetic acid, ethylenediaminetetraacetic acid, edathamil, versene, endrate, havidote, titriplex, edta acid, sequestrol
PubChem CID 6049
ChEBI CHEBI:42191
IUPAC-Name 2-[2-[Bis(carboxymethyl)amino]ethyl-(carboxymethyl)amino]essigsäure
SMILES OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethylenediamine Tetraacetic Acid
Farbe Farblos
Namenshinweis 0.5 M Solution, pH 8.0 (for DNA Work)
Strukturformel (HOOCCH2)2NCH2CH2N(CH2COOH)2
Konzentration 0.475 to 0.525M
Merck Index 15, 3565
Formelmasse 292.25
Identifizierung Pass Test
Verpackung Poly-Würfel
pH 8.0
Menge 20 L
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethylenediaminetetraacetic Acid (0.5M Solution/pH 8.0)
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.