Learn More
Ethylendiamintetraessigsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ethylendiaminetraessigsäure wird für viele Kationen als Komplexbildner verwendet. Verhindert Verunreinigungen durch Metallionen und dient zum Entfernen überschüssigen Eisens aus dem Körper. Wirkt als Sequestriermittel in kosmetischen Produkten.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Ethylendiamintetraessigsäure wird für viele Kationen als Komplexbildner verwendet. Verhindert Verunreinigungen durch Metallionen und dient zum Entfernen überschüssigen Eisens aus dem Körper. Wirkt als Sequestriermittel in kosmetischen Produkten.
Löslichkeit
Löslich in Natriumhydroxid, Natriumcarbonat, Ammoniaklösung, Säure und gängigen organischen Lösungsmitteln. Schwach löslich in Wasser.
Anmerkungen
Stabil. Nicht verträglich mit Kupfer, Kupferlegierungen, Nickel, Aluminium, starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
Spécification
Spécification
| Chemischer Name oder Material | Ethylenediaminetetraacetic acid |
| Schmelzpunkt | ∼245°C (decomposition) |
| Strukturformel | (HO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2H)2 |
| Menge | 1000 g |
| Beilstein | 1716295 |
| Merck Index | 14,3517 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in sodium hydroxide,sodium carbonate,ammonia solution,acid and common organic solvents. Slightly soluble in water. |
| Formelmasse | 292.24 |
| Reinheit (%) | 99% |
Sécurité et traitement
- Ethylenediaminetetraacetic acid
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Contain: Ethylenediaminetetraacetic acid
RUO – Research Use Only
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.