Learn More
Ethylendiamintetraessigsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7080950
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
500 Gramm
5000 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11408920 500 g 500 Gramm
11479562 1000 g 1000 Gramm
11499562 5000 g 5000 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11408920
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A10713.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 60-00-4 | C10H16N2O8 | 292.24 g/mol
Ethylendiaminetraessigsäure wird für viele Kationen als Komplexbildner verwendet. Verhindert Verunreinigungen durch Metallionen und dient zum Entfernen überschüssigen Eisens aus dem Körper. Wirkt als Sequestriermittel in kosmetischen Produkten.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Ethylendiamintetraessigsäure wird für viele Kationen als Komplexbildner verwendet. Verhindert Verunreinigungen durch Metallionen und dient zum Entfernen überschüssigen Eisens aus dem Körper. Wirkt als Sequestriermittel in kosmetischen Produkten.
Löslichkeit
Löslich in Natriumhydroxid, Natriumcarbonat, Ammoniaklösung, Säure und gängigen organischen Lösungsmitteln. Schwach löslich in Wasser.
Anmerkungen
Stabil. Nicht verträglich mit Kupfer, Kupferlegierungen, Nickel, Aluminium, starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 60-00-4
Summenformel C10H16N2O8
Molekulargewicht (g/mol) 292.24
MDL-Nummer MFCD00003541
InChI-Schlüssel KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
Synonym edta, edetic acid, ethylenediaminetetraacetic acid, edathamil, versene, endrate, havidote, titriplex, edta acid, sequestrol
PubChem CID 6049
ChEBI CHEBI:42191
IUPAC-Name 2-[2-[Bis(carboxymethyl)amino]ethyl-(carboxymethyl)amino]essigsäure
SMILES OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethylenediaminetetraacetic acid
Schmelzpunkt ∼245°C (decomposition)
Strukturformel (HO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2H)2
Menge 500 g
Beilstein 1716295
Merck Index 14,3517
Löslichkeitsinformationen Soluble in sodium hydroxide,sodium carbonate,ammonia solution,acid and common organic solvents. Slightly soluble in water.
Formelmasse 292.24
Reinheit (%) 99%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethylenediaminetetraacetic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Ethylenediamine tetraacetic acid