Learn More
Ethylendiamintetraessigsäure, zertifiziert AR zur Analyse Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10786281 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
Packungsgröße:
100 Gramm
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10786281 100 g 100 Gramm
10479740 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10786281 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. D/0452/48
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Add to basket
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemical Identifiers
CAS 60-00-4
Summenformel C10H16N2O8
Molekulargewicht (g/mol) 292.24
MDL-Nummer 3541
InChI-Schlüssel KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name 2-({2-[bis(Carboxymethyl)amino]ethyl}(carboxymethyl)amino)essigsäure
SMILES OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
Specifications
Schmelzpunkt 220 °C
Farbe Weiß
pH 2.5
Physikalische Form Pulver/Feststoff
Menge 100 g
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Dampfdruck 0,013 hPa bei 20 °C
Formelmasse 292,23 g/mol
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Ethylenediaminetetraacetic acid
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Hazard Statement
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.