Learn More
Ethylendiamintetraessigsäure Dikaliumsalz-Dihydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11362657
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11362657 500 g 500 Gramm
11352657 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11362657 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L11842.36
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 25102-12-9 | C10H18K2N2O10 | 404.455 g/mol
Ethylenediaminetetraacetic acid dipotassium salt dihydrate is used to eliminate inhibition of enzyme catalyzed reactions due to traces of heavy metals. It is involved in the study of chelators, biochemicals and reagents as well as in the study of the three dimensional hierarchy structures from self-assembly of quantum dots. It also acts as a catalyst by partially removing thiol stabilizers from the nanoparticle surface to induce the stabilization reaction of CdTe nanoparticles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethylendiaminetraessigsäure-Dikaliumsalzdihydrat ist an der Hemmung enzymkatalysierter Reaktionen aufgrund von Spuren von Schwermetallen beteiligt. Ist an der Untersuchung von Chelatoren, Biochemikalien und Reagenzien sowie an der Untersuchung der dreidimensionalen Hierarchiestrukturen aus der Selbstmontage von Quantenpunkten beteiligt. Wirkt auch als Katalysator, indem Thiolstabilisatoren teilweise von der Oberfläche der Nanopartikel entfernt werden, um die Stabilisierungsreaktion der CdTe-Nanopartikel zu induzieren.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25102-12-9
Summenformel C10H18K2N2O10
Molekulargewicht (g/mol) 404.455
MDL-Nummer MFCD00150036
InChI-Schlüssel JFROQFOCFOKDKU-UHFFFAOYSA-L
Synonym ethylenediaminetetraacetic acid dipotassium salt dihydrate, dipotassium dihydrogen ethylenediaminetetraacetate dihydrate, potassium 2,2'-2-bis carboxymethyl amino ethyl azanediyl diacetate dihydrate, edta dipotassium salt dihydrate, edta dipotassium salt, ethylenediaminetetraacetic acid,dipotassium salt dihydrate, potassium ethylenediaminetetraacetate dibasic, dipotassium ethylenediaminetetraacetate dihydrate, ethylenedinitrilo tetraacetic acid dipotassium salt, acmc-209ggx
PubChem CID 53486451
IUPAC-Name Dikalium;2-[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl-(carboxylatomethyl)amino]acetat;dihydrat
SMILES C(CN(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-])N(CC(=O)O)CC(=O)O.O.O.[K+].[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethylenediaminetetraacetic Acid Dipotassium Salt Dihydrate
Schmelzpunkt ∽272°C (decomposition)
Geruch Geruchsneutral
Menge 500 g
Merck Index 14,3517
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 404.46 (368.43 Anhydrous)
Reinheit (%) 99%