Learn More
Ethylendiamin-N,N,N',N'-tetraessigsäure Dinatriummagnesium Salz Hydrat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11362667
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11362667 100 g 100 Gramm
11352667 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11362667 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L11857.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 194491-32-2 | C10H12MgN2Na2O8 | 358.50 g/mol
Ethylenediaminetetraacetic acid disodium magnesium salt hydrate is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals. It is used as chelating agents over a broad pH range in aqueous systems.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethylendiamintetraessigsäure Dinatriummagnesiumsalzhydrat ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazie und Agrochemie. Wird in wässrigen Systemen als Chelatbildner über einen breiten pH-Bereich eingesetzt.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Unlöslich in sauren und organischen Flüssigkeiten
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Bei Raumtemperatur lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 194491-32-2
Summenformel C10H12MgN2Na2O8
Molekulargewicht (g/mol) 358.50
MDL-Nummer MFCD00078217
InChI-Schlüssel AWNVVAMWLMUZOZ-UHFFFAOYSA-J
Synonym unii-ndt563s5vz, edta magnesium disodium, magnesium disodium edta, ndt563s5vz, magnesium disodium ethylenediaminetetraacetate, edta magnesium disodium salt hydrate, ethylenediaminetetraacetic acid magnesium disodium salt, ethylenediaminetetraacetic acid disodium magnesium salt, ethylenediaminetetraacetic acid disodium magnesium salt hydrate, magnesium sodium ethylenediaminetetraacetate
PubChem CID 161064
IUPAC-Name Magnesium;-Dinatrium;-2-[2-[bis(carboxylatomethyl)amino]ethyl-(carboxylatomethyl)amino]acetat
SMILES [Na+].[Na+].[Mg++].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethylenediaminetetraacetic acid disodium magnesium salt hydrate
Schmelzpunkt >300°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Insoluble in acid and organic liquids
Formelmasse 358.50 (Anhydrous)