Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ethylendiamin-Tetraessigsäure, Dinatriumsalz, 99+%, für die Molekularbiologie, DNAse, RNase und Protease frei
Artikelnummer. 10339513 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10339513 2.5 kg Glasflasche 2.50 Kilogramm
10524151 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
11329886 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10339513 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 327200025
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6381-92-6 | C10H18N2Na2O10 | 372.24 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chelations-/Komplexierungsreagenz für die Molekularbiologie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6381-92-6
Summenformel C10H18N2Na2O10
Molekulargewicht (g/mol) 372.24
MDL-Nummer MFCD00150037,MFCD00003541
InChI-Schlüssel OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
Synonym edta disodium salt, cal-ex decalcifier, buffer solution, ph 10.00, sodium di ethylenediamine tetraacetate dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt, standard solution, sodium di ethylenediamine tetraacetate standard solution, ethylenedinitrilo tetraacetic acid disodium, dihydrate, reagent, acs
PubChem CID 44120005
IUPAC-Name Dinatrium;2-[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl-(carboxylatomethyl)amino]acetat;dihydrat
SMILES O.O.[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate
Extinktion (0.1M in water), (0.1 M in water) at 0nm, 0.02 max. at 280nm, 0.2 max. at 260nm
Schmelzpunkt 252.0°C
Farbe Weiß
pH 4 to 5 (5% soln. at 25°C)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (Complexometry)
Verpackung Glasflasche
Menge 2.5 kg
Merck Index 153565
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: slightly soluble in alcohol (95%),insoluble in chloroform and ether
Formelmasse 372.23
Reinheit (%) 99+%
Güte Molekularbiologie
Unlösliche Stoffe 0.005% max
Physikalische Form Kristalliner Feststoff