Learn More
Ethylendiaminetraessigsäure, Dinatriumsalzdihydrat, AR-zertifiziert für die Analyse, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10335460 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffkeg
Kunststoffpulverbehälter
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
250 Gramm
5 Kilogramm
500 Gramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10335460 100 g Kunststoffpulverbehälter 100 Gramm
10203570 250 g Kunststoffpulverbehälter 250 Gramm
10213570 500 g Kunststoffpulverbehälter 500 Gramm
10526383 1 kg Kunststoffpulverbehälter 1 Kilogramm
11473743 5 kg Kunststoffkeg 5 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10335460 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. D/0700/48
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
C10H18N2Na2O10, CAS-Nummer 6381-92-6, 5 kg, weiß, 372,23 g/mol, 252 °C, 150037, Kunststofffass, 4 bis 6, fest
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6381-92-6
Summenformel C10H18N2Na2O10
Molekulargewicht (g/mol) 372.24
MDL-Nummer 150037
InChI-Schlüssel OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-Name Dinatrium-2-({2-[(carboxylatomethyl)(carboxymethyl)amino]ethyl}(carboxymethyl)amino)acetat-dihydrat
SMILES O.O.[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Spezifikation
Schmelzpunkt 252 °C
Farbe Weiß
pH 4 bis 6
Physikalische Form Fest
Menge 100 g
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Formelmasse 372,23 g/mol
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P304-BEI EINATMEN:Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen..
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate, Disodium EDTA