Learn More
EDTA Dinatriumsalzdihydrat, Reag. Ph. Eur., 99-101 %, ≤0,1 % NTA (HPLC), für Komplexometrie, Solstice
Artikelnummer. 15604270 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
500 g
6 x 50 g
1 kg
6 x 100 g
25 kg
6 x 1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
25 Kilogramm
50 Gramm
500 Gramm
6 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15604270 1 kg 1 Kilogramm
15634270 50 g 50 Gramm
15694260 100 g 100 Gramm
15664270 6 x 50 g 6 Stück
15624270 500 g 500 Gramm
15644270 6 x 100 g 6 Stück
15654270 6 x 1 kg 6 Stück
15614270 25 kg 25 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 15604270 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 345491KG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-04-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Reag. Ph. Euro, 99-101%, ≤ 0,1 % NTA (HPLC), für die Komplexometrie
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Solstice liefert nun weltweit hochwertige anorganische Reagenzien – mit garantierter Konsistenz, Reinheit und Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6381-92-6
Summenformel C10H18N2Na2O10
Molekulargewicht (g/mol) 372.24
MDL-Nummer MFCD00150037,MFCD00003541
InChI-Schlüssel OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
Synonym EDTA Dikaliumsalz, cal-ex Entkalker, Pufferlösung, pH10.00, sodium di ethylenediamine Tetraacetatdihydrat, Ethylendiamin-Tetraessigsäure, Dinatriumsalzdihydrat, Ethylendiamin-Tetraessigsäure, Dinatriumsalz, Standardlösung, Natrium di Ethylendiamin Tetraacetat-Standardlösung, Ethylenedinitrilo-Tetraessigsäure-Dinatrium, Dihydrat, Reagenz, ACS
PubChem CID 44120005
SMILES O.O.[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethylendiamin-Tetraessigsäure-Dinatriumsalz-Dihydrat
Physikalische Form Crystalline Powder
Menge 1 kg
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 3900609
Flammpunkt >100 °C (>212 °F)
IUPAC-Name Dinatrium;2-[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl-(carboxylatomethyl)amino]acetat;dihydrat
Formelmasse 372,24 g/mol
Reinheit (%) 99 zu 101 %
Güte Not Available
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethylendiamintetraessigsäure Dinatriumsalz Dihydrat
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-[Bei unzureichender Belüftung] Atemschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.