Learn More
Ethylendiamintetraessigsäure-Dinatriumsalzlösung 0,01 M (0,02 N), gebrauchsfertige NIST-Standardlösung für die volumetrische Analyse, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10764181 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
10 L
Verpackung:
Beutel in Box
Plastikflasche aus HDPE
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
2.50 Liter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10764181 2.5 L Plastikflasche aus HDPE 2.50 Liter
10010190 1 L Plastikflasche aus HDPE 1 Liter
11452714 10 L Beutel in Box 10 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10764181 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. J/3720/17
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 139-33-3 | Molekülformel: C10H14N2Na2O8 | Molekulargewicht: 336,21 g/mol
Ethylendiamintetraessigsäure Dinatriumsalzlösung 0,01M (0,02N), NIST Standardlösung bereit zur Verwendung für volumetrische Analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 139-33-3
Summenformel C10H14N2Na2O8
Molekulargewicht (g/mol) 336.21
MDL-Nummer MFCD00070672,MFCD00003541,MFCD00070672,MFCD00150037
InChI-Schlüssel ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L
Synonym ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt, edta na2, disodium 2-2-bis carboxymethyl amino ethyl-carboxymethyl amino acetic acid
PubChem CID 57339238
ChEBI CHEBI:64734
IUPAC-Name Dinatrium;2-[2-[bis(carboxylatmethyl)azaniumyl]ethyl-(carboxylatmethyl)azaniumyl]acetat
SMILES [Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Spezifikation
Farbe Farblos
Physikalische Form Flüssig
Menge 2.5 L
Verpackung Plastikflasche aus HDPE