Learn More
lösung aus Ethylendiamin-Tetraessigsäure-Dinatriumsalz, 0.2 M, Honeywell Fluka ™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
1 l
5 L
5 l
10 L
10 l
6 x 1 L
Verpackung:
Cubitainer
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
5 Liter
6 Stück
Descrizione
Honeywell's hochwertige Titrationsprodukte decken den gesamten Titrationsablauf ab und umfassen:
- Lösungen für die volumetrische Titration (Säuren, Basen oder Salze)
- Puffer, die als Konzentrate oder gebrauchsfertig erhältlich sind
- Reagenzien für die Komplexometrie:
- Aminopolycarbonsäuren (EDTA/NTA-Analoga)
- Maskierungsmittel
- Indikatoren für volumetrische und komplexometrische Titrationen
Specifica
Specifica
| Chemischer Name oder Material | Ethylendiamin-Tetraessigsäure- Dinatriumsalzlösung |
| Summenformel | C10H14N2Na2O8 |
| Strukturformel | [-CH2N(CH2CO2Na)CH2CO2H]2 |
| MDL-Nummer | MFCD00070672,MFCD00003541,MFCD00070672,MFCD00150037 |
| UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
| Beilstein | 3822669 |
| Synonym | Ethylendiamin-Tetraessigsäure-Trinatriumsalz, Dinatrium2-2-bis-carboxymethyl-aminoethyl-carboxymethyl-Aminoessigsäure, disodium 2-2-bis carboxymethyl amino ethyl-carboxymethyl amino acetic acid |
| InChI-Schlüssel | ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L |
| SMILES | [Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O |
| IUPAC-Name | Dinatrium;2-[2-[bis(carboxylatmethyl)azaniumyl]ethyl-(carboxylatmethyl)azaniumyl]acetat |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto