Learn More
Ethylendiamintetraessigsäure Dinatriumsalzlösung volumetrisch, Solstice
Artikelnummer. 15654250 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 l
6 x 500 mL
6 x 1 L
Packungsgröße:
1 Liter
500 Milliliter
6 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15654250 1 l 1 Liter
15664250 500 mL 500 Milliliter
15684250 6 x 500 mL 6 Stück
15674250 6 x 1 L 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15654250 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 345431L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    131.00 €
    120.42 € / 1 Liter
    Sparen 10.58 €
    8% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Volumetrisch, zur Bestimmung der Wasserhärte (1 ml = 1 Grad deutscher Härtegrad in 100 ml Wasser)
Die hochwertigen Titrationsprodukte von Solstice decken den gesamten Titrationsablauf ab und umfassen:
  • Lösungen für die volumetrische Titration (Säuren, Basen oder Salze)
  • Puffer sind als Konzentrate oder gebrauchsfertig erhältlich
  • Reagenzien für die Komplexometrie:
    • Aminopolycarbonsäuren (EDTA/NTA-Analoga)
    • Maskierungsmittel
  • Indikatoren für volumetrische und komplexometrische Titrationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 139-33-3
Summenformel C10H14N2Na2O8
Molekulargewicht (g/mol) 336.21
MDL-Nummer MFCD00070672,MFCD00003541,MFCD00070672,MFCD00150037
InChI-Schlüssel ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L
Synonym Ethylendiamin-Tetraessigsäure-Trinatriumsalz, Dinatrium2-2-bis-carboxymethyl-aminoethyl-carboxymethyl-Aminoessigsäure, disodium 2-2-bis carboxymethyl amino ethyl-carboxymethyl amino acetic acid
PubChem CID 57339238
ChEBI CHEBI:64734
SMILES [Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethylendiamin-Tetraessigsäure- Dinatriumsalzlösung
Physikalische Form Liquid
Menge 1 l
Strukturformel [-CH2N(CH2CO2Na)CH2CO2H]2
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 3822669
IUPAC-Name Dinatrium;2-[2-[bis(carboxylatmethyl)azaniumyl]ethyl-(carboxylatmethyl)azaniumyl]acetat
Formelmasse 336,21 g/mol