missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Honeywell Fluka™ EDTA Dinatriumsalsalzlösung mit Zinkkomplex (Lösung A), volumetrisch, zur Bestimmung der Wasserhärte, Honeywell Fluka™

Artikelnummer. p-8302127 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
1 L
6 x 1 l
Packungsgröße:
1 Liter
6 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15674260

Marke: Honeywell Fluka™ 345471L

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Volumetrisch, zur Bestimmung der Wasserhärte (1 ml = 5.6 Grad deutscher Härtegrad in 100 ml Wasser)

Die hochwertigen Titrationsprodukte von Honeywell decken den gesamten Arbeitsablauf der Titration ab und umfassen:

  • Lösungen für die volumetrische Titration (Säuren, Basen oder Salze)
  • Puffer sind als Konzentrate oder gebrauchsfertig erhältlich

 

  • Reagenzien für die Komplexometrie:
    • Aminopolycarbonsäuren (EDTA/NTA-Analoga)
    • Maskierungsmittel
  • Indikatoren für volumetrische und komplexometrische Titrationen

 


 

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Menge 1 L
Typ Ethylendiamin-Tetraessigsäure-Dinatriumsalzlösung mit Zusatz von Zinkkomplex (Lösung A)
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt