Learn More
EDTA-Dinatriumsalzlösung mit zugefügtem Zinkkomplex (Lösung B), 1 ml Lösung = 1 deutscher Härtegrad in 100 ml Wasser, für die Chelatometrie, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15604260 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 l
5 L
6 x 500 mL
10 L
10 l
6 x 1 l
Verpackung:
Cubitainer
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
5 Liter
6 Stück
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15604260 10 l Cubitainer 10 Liter
15614260 1 l Poly-Flasche 1 Liter
15664260 6 x 500 mL Poly-Flasche 6 Stück
15644260 5 L Cubitainer 5 Liter
15634260 5 L Poly-Flasche 5 Liter
15654260 6 x 1 l Poly-Flasche 6 Stück
15694250 10 L Poly-Flasche 10 Liter
7 options
Artikelnummer. 15604260
Marke: Honeywell-Fluka 3454410LVP
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
1 ml-Lösung = 1 deutscher Härtegrad in 100 ml Wasser, für die Komplexometrie
Honeywell's hochwertige Titrationsprodukte decken den gesamten Titrationsablauf ab und umfassen:
  • Lösungen für die volumetrische Titration (Säuren, Basen oder Salze:
  • Puffer, die als Konzentrate oder gebrauchsfertig erhältlich sind
  • Reagenzien für die Komplexometrie:
    • Aminopolycarbonsäuren (EDTA/NTA-Analoga)
    • Maskierungsmittel
  • Indikatoren für volumetrische und komplexometrische Titrationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7646-85-7 , 60-00-4 , 7732-18-5
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethylendiamin-Tetraessigsäure-Dinatriumsalzlösung mit Zusatz von Zinkkomplex (Lösung B)
Summenformel Cl2Zn
InChI-Schlüssel JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Cl-].[Cl-].[Zn++]
IUPAC-Name Zink(2+)-Dichlorid
Molekulargewicht (g/mol) 136.28
Verpackung Cubitainer
Menge 10 l