Learn More
Ethylendiaminetraessigsäure, Elektrophoresequalität, 1 kg, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11461562 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11461562 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11461562 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 04800683
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    200.00 €
    190.05 € / 1 Kilogramm
    Sparen 9.95 €
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
60-00-4 (EDTA) Reinheit: ≥99.5 % Schwermetalle (wie Pb): <<10 ppm Eisen (Fe): <<10 ppm Sulfatasche: < < 0.1 %
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethylendiaaminetraessigsäure
CAS 60-00-4
Summenformel C10H16N2O8
MDL-Nummer MFCD00003541
Menge 1 kg
Synonym Edetische Säure, Ethylendiamin-Tetraessigsäure, EDTA-Säure, edathamil, versene, endrate, havidote, titriplex, edta acid, sequestrol
InChI-Schlüssel KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
IUPAC-Name 2-({2-[bis(Carboxymethyl)amino]ethyl}(carboxymethyl)amino)essigsäure
Molekulargewicht (g/mol) 292.24
PubChem CID 6049
ChEBI CHEBI:42191
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethylenediamine Tetraacetic Acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethylenediamine Tetraacetic Acid