Learn More
Ethylendiamintetraessigsäure, Eisen(III)-Mononatriumsalz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11379359
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2 kg
Packungsgröße:
100 Gramm
2 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11379359 100 g 100 Gramm
11389359 500 g 500 Gramm
11399359 2 kg 2 Kilogramm
3 options
Artikelnummer. 11379359
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 088995.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 15708-41-5 | C10H12FeN2NaO8 | 367.047 g/mol
Ethylenediaminetetraacetic acid, iron(III) monosodium salt is used to eliminate enzyme inhibition by traces of heavy metals and to inhibit enzymes that require divalent cations as cofactors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15708-41-5
Summenformel C10H12FeN2NaO8
Molekulargewicht (g/mol) 367.047
MDL-Nummer MFCD00078215
InChI-Schlüssel MKWYFZFMAMBPQK-UHFFFAOYSA-J
Synonym sodium feredetate, edta ferric sodium salt, calmosine, sodium ironedetate, edta iron iii sodium salt, ferisan, sytron, sequestrene nafe, sodium iron edta, ferric sodium edta
PubChem CID 27461
ChEBI CHEBI:78292
IUPAC-Name Natrium;-2-[2-[bis(carboxylatomethyl)amino]ethyl-(carboxylatomethyl)amino]acetat;eisen(3+)
SMILES C(CN(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-])N(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-].[Na+].[Fe+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethylenediaminetetraacetic acid, iron (III) monosodium salt
Geruch Geruchsneutral
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 367.05
Physikalische Form Pulver