Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ethylendiaaminetraessigsäure |
| CAS | 6381-92-6 |
| Summenformel | C10H18N2Na2O10 |
| MDL-Nummer | MFCD00150037,MFCD00003541 |
| Menge | 100 ml |
| Synonym | EDTA Dikaliumsalz, cal-ex Entkalker, Pufferlösung, pH10.00, sodium di ethylenediamine Tetraacetatdihydrat, Ethylendiamin-Tetraessigsäure, Dinatriumsalzdihydrat, Ethylendiamin-Tetraessigsäure, Dinatriumsalz, Standardlösung, Natrium di Ethylendiamin Tetraacetat-Standardlösung, Ethylenedinitrilo-Tetraessigsäure-Dinatrium, Dihydrat, Reagenz, ACS |
| InChI-Schlüssel | OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L |
| SMILES | O.O.[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O |
| IUPAC-Name | Dinatrium;2-[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl-(carboxylatomethyl)amino]acetat;dihydrat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 372.24 |
| Mehr anzeigen |