Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ethylendiamintetraessigsäure, Tetrasodiumsalz-Dihydrat, 99 %
Artikelnummer. 12675017 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
12675017 100 g Kunststoffflasche -
12685017 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
12665017 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12675017 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 446081000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 10378-23-1 | C10H12N2Na4O8·2H2O | 416.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chelat-/Komplexierungsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10378-23-1
Summenformel C10H12N2Na4O8·2H2O
Molekulargewicht (g/mol) 416.21
InChI-Schlüssel DGWOWDJDIBPYOR-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt dihydrate, tetrasodium ethylenediaminetetraacetate dihydrate, edta-na4, edta tetrasodium salt, edta tetrasodium salt hydrate, ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt hydrate, 64-02-8 anhydrous, ksc909a7h, edta tetrasodium salt dihydrate, tetrapotassium ion 4-edta dihydrate
PubChem CID 131843362
IUPAC-Name 2-[2-[Bis(carboxymethyl)amino]ethyl-(carboxymethyl)amino]essigsäure;-Natrium;dihydrat
SMILES C(CN(CC(=O)O)CC(=O)O)N(CC(=O)O)CC(=O)O.O.O.[Na].[Na].[Na].[Na]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethylenediaminetetraacetic acid, tetrasodium salt dihydrate
Schmelzpunkt 300.0°C
Prozentgehaltsbereich 99.0 to 102% (on dry substance) (Complexometry)
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen (16% in water) Clear solution
Formelmasse 416.21
Reinheit (%) 99%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt dihydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.