Learn More
Ethylendiamintetraessigsäure-Tetranatriumsalz-Dihydrat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Tetrasodium Edetate Dihydrate |
| CAS | 10378-23-1 |
| Summenformel | C10 H12 N2 O8 . 2 H2 O . 4 Na |
| Menge | 250 g |
| Synonym | Glycine, N,N'-1,2-ethanediylbis[N-(carboxymethyl)-, sodium salt, hydrate (1:4:2) (ACI), Acetic acid, (ethylenedinitrilo)tetra-, tetrasodium salt, dihydrate (8CI), Glycine, N,N'-1,2-ethanediylbis[N-(carboxymethyl)-, tetrasodium salt, dihydrate (9CI), Tetrasodium ethylenediaminetetraacetate dihydrate, Tetrasodium Edetate Dihydrate, Ethylenediaminetetraacetic Acid Tetrasodium Salt Dihydrate |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H16N2O8.4Na.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;;;2*1H2/q;4*+1;;/p-4 |
| SMILES | O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CN(CCN(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-])CC(=O)[O-] |
| IUPAC-Name | Tetranatrium;2-[2-[Bis(carboxylatmethyl)amino]ethyl-(carboxylatmethyl)amino]acetat;Dihydrat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 416.2 |
| Formelmasse | 416.04 |