Learn More
Ethylendiamintetraessigsäure (weißes kristallines Pud.), Fisher BioReagents™
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
500 Gramm
Beschreibung
EDTA ist ein Chelatbildner für Metallionen und wird in der Molekularbiologie intensiv eingesetzt, um metallische Ionenverunreinigungen in Reaktionspuffern zu minimieren.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ethylendiamintetraessigsäure |
| CAS | 60-00-4 |
| Schmelzpunkt | 220 °C |
| Farbe | Weiß |
| pH | 2.5 |
| Glührückstand | 0.2 % max. |
| Prozentgehaltsbereich | ≥ 99.5 % |
| Verpackung | Glasflasche |
| Summenformel | C10H16N2O8 |
| Strukturformel | (HOOCCH2)2NCH2CH2N(CH2COOH)2 |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Ethylenediaminetetraacetic acid
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.