Learn More
Ethylenglykoldimethacrylat (98 %, enthält 90–110 ppm Monomethyletherhydrochinon als Inhibitor), TRC
Artikelnummer. 30385840
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mL
Packungsgröße:
50 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30385840 50 mL 50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30385840 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE91752050ML
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyleneglycoldimethacrylate
CAS 97-90-5
Summenformel C10H14O4
Menge 50 mL
Synonym 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 1,1'-(1,2-ethanediyl) ester (ACI), 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 1,2-ethanediyl ester (9CI), Methacrylic acid, ethylene ester (6CI, 8CI), 1 G, 1,2-Bis(methacryloyloxy)ethane, 1,2-Ethanediol dimethacrylate, 2-(2-Methylprop-2-enoyloxy)ethyl 2-methylprop-2-enoate, 2-[(2-Methylprop-2-enoyl)oxy]ethyl 2-methylprop-2-enoate, 2-Methacryloyloxyethyl methacrylate, Acryester ED, Acryester EDMA, Blemmer PDE 50, Diglycol dimethacrylate, DMM 2, EG 50, EGDMA, EM 320, Ethanediol dimethacrylate, Ethylene dimethacrylate, Ethylene glycol bis(methacrylate), Ethylene glycol dimethacrylate, Ethylene methacrylate, FA 121M, Fancryl FA 121M, Hi-Cross ED, Hi-Cross ED-P, Light Ester EG, Light Ester EG 50, Luvomaxx EDMA-DL 75, Miramer M 221, NK Ester 1G, NSC 24166, Perkalink 401, Perkalink 401-50D-pd, Perkalink 7401, San Ester EG, Saret 206, Sartomer SR 206, SR 206, SR 206NS, TGM 1, TGM 1 (ester)
InChI-Formel InChI=1S/C10H14O4/c1-7(2)9(11)13-5-6-14-10(12)8(3)4/h1,3,5-6H2,2,4H3
SMILES CC(=C)C(=O)OCCOC(=O)C(=C)C
Molekulargewicht (g/mol) 198.22
Formelmasse 198.0892