Learn More
Ethylhydrocuprein Hydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11470167
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11470167 100 mg 100 Milligramm
11480167 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11470167 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21627.MC
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 3413-58-9 | C21H29ClN2O2 | 376.925 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3413-58-9
Summenformel C21H29ClN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 376.925
MDL-Nummer MFCD00135594
InChI-Schlüssel QNRATNLHPGXHMA-XZHTYLCXSA-N
Synonym ethylhydrocupreine hydrochloride, optoquin hydrochloride, ethylhydrocupreine hcl, optochin hydrochloride, unii-s3n0jb4fc7, neumolisina, numoquin hydrochloride, s3n0jb4fc7, optoquinhydrochloride, optochin
PubChem CID 16219340
IUPAC-Name (R)-(6-Ethoxychinolin-4-yl)-[(2S,4S,5R)-5-Ethyl-1-Azabicyclo[2.2.2]Octan-2-yl]Methanol;Hydrochlorid
SMILES CCC1CN2CCC1CC2C(C3=C4C=C(C=CC4=NC=C3)OCC)O.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethylhydrocupreine hydrochloride
Schmelzpunkt ∼240°C (decomposition)
Menge 100 mg
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 374.91
Reinheit (%) 97%