Learn More
Ethylidenecyclopentan, 90+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11479656
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11479656 5 g 5 Gramm
11489656 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11479656 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20209.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2146-37-4 | Molecular Formula: C7H12 | Molecular Weight: 96.173 g/mol
It is used to make other organic chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird zur Herstellung anderer organischer Chemikalien verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
In einem gut versiegelten Behälter kühl und trocken lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2146-37-4
Summenformel C7H12
Molekulargewicht (g/mol) 96.173
MDL-Nummer MFCD00019319
InChI-Schlüssel VONKRKBGTZDZNV-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopentane, ethylidene, ethyl idenecyclopentane, ethylidene-cyclopentane, cyclopentane,ethylidene, acmc-1cs2b, 1e-ethylidenecyclopentane, ethylidenecyclopentane, 90+%
PubChem CID 75068
IUPAC-Name Ethylidencyclopentan
SMILES CC=C1CCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethylidenecyclopentane
Schmelzpunkt -130°C
Dichte 0.8
Siedepunkt 112°C to 114°C
Brechungsindex 1.45
Menge 5 g
UN-Nummer UN3295
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 96.17
Reinheit (%) ≥90%