missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ethylmalonic Acid, TRC

Artikelnummer. 30003262
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30003262 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30003262 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE9220205G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Ethylmalonic Acid
CAS 601-75-2
Summenformel C5 H8 O4
Menge 5 g
Synonym Ethyl-propanedioic Acid, 1,1-Propanedicarboxylic Acid, 2-Ethylpropanedioic Acid, Ethylmalonic Acid, NSC 96615, α-Carboxybutyric Acid
InChI-Formel InChI=1S/C5H8O4/c1-2-3(4(6)7)5(8)9/h3H,2H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9)
SMILES CCC(C(=O)O)C(=O)O
IUPAC-Name 2-ethylpropanedioic acid
Molekulargewicht (g/mol) 132.12
Formelmasse 132.0423
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.