Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ethylmercurithiosalicylsäure, Natriumsalz, 97.0 bis 101.0 %
Artikelnummer. p-4090141 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10020920
Marke: Thermo Scientific Chemicals 118680050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Ethylmercurithiosalicylsäure (CAS-Nr. 54-64-8) ist ein oxidierendes Reagenz, das verschiedene Thiol-abhängige Enzyme und Proteine hemmen kann.Es wird auch als Thimerosal oder 2-(Ethylmercuriomercapto)Benzoesäuresalz bezeichnet.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
  • Ethylmercurithiosalicylsäure ist ein oxidierendes Reagenz, das Thiol-haltige aktive Stellen mehrerer Enzyme hemmt
  • Es wird auch als Thimerosal oder 2-(Ethylmercuriomercapto)Benzoesäuresalz bezeichnet.
  • Es kann sich an Thiol-Verbindungen wie Glutathion, Cystein und Thiol-Gruppen von Proteinen binden.
  • Darüber hinaus kann es Inositol-Triphosphat-Calciumkanäle auf Membranen des endoplasmatischen Retikulums aktivieren, was zur Regulierung zellulärer Funktionen führt.
Anwendungen
  • Ethylmercurithiosalicylsäure wird in der medizinischen Laborforschung einschließlich Impfstoffstudien als Konservierungsmittel weitläufig untersucht.
  • Es hat sich gezeigt, dass es antimykotische und antiseptische Eigenschaften aufweist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 54-64-8
Summenformel C9H9HgNaO2S
Molekulargewicht (g/mol) 404.81
MDL-Nummer MFCD00013062
InChI-Schlüssel RTKIYNMVFMVABJ-UHFFFAOYSA-L
Synonym thimerosal, thiomersal, thiomersalate, mercurothiolate, sodium merthiolate, sodium ethylmercurithiosalicylate, merthiolate, thimerosalate, thimerosalum, thimersalate
PubChem CID 16684434
ChEBI CHEBI:9546
IUPAC-Name sodium [(2-carboxylatophenyl)sulfanyl](ethyl)mercury
SMILES [Na+].CC[Hg]SC1=CC=CC=C1C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethylmercurithiosalicylic acid, sodium salt
Schmelzpunkt 232.0°C to 233.0°C
Farbe Creme bis Weiß
pH 6 to 8 (1% soln.)
Physikalische Form Pulver
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 97.0-101.0%
Strukturformel 2-(C2H5HgS)C6H4CO2Na
Flammpunkt 250°C
Merck Index 15, 9470
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1g/1mL (20°C). Other solubilities: 1g/8mL in alcohol,1g/10mL in methanol,almost insoluble in ether and benzene
Formelmasse 404.8
Reinheit (%) 97.0 to 101%
Infrarotspektrum Echt
Verlust bei Trocknung 0.5% max. (vacuum/P2O5)
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethylmercurithiosalicylic acid, sodium salt
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P262-Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P330-Mund ausspülen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Sodium o-(ethylmercurithio)benzoate