missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ethylnarceinhydrochlorid, LoGiCal

Artikelnummer. 30459228
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30459228 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30459228 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCFOR3081.00

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Ethylnarceine Hydrochloride
CAS 12246-80-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Ethylnarceine Hydrochloride
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C25 H31 N O8 . Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Benzoic acid, 6-[2-[6-[2-(dimethylamino)ethyl]-4-methoxy-1,3-benzodioxol-5-yl]acetyl]-2,3-dimethoxy-, ethyl ester, hydrochloride (1:1), Benzoic acid, 6-[[6-[2-(dimethylamino)ethyl]-4-methoxy-1,3-benzodioxol-5-yl]acetyl]-2,3-dimethoxy-, ethyl ester, hydrochloride (9CI), Narceine, ethyl-, hydrochloride (8CI), Ethyl narceinate hydrochloride, Ethylnarceine hydrochloride, Narcyl
InChI-Formel InChI=1S/C25H31NO8.ClH/c1-7-32-25(28)21-16(8-9-19(29-4)23(21)31-6)18(27)13-17-15(10-11-26(2)3)12-20-24(22(17)30-5)34-14-33-20;/h8-9,12H,7,10-11,13-14H2,1-6H3;1H
Lösungstyp Neat
SMILES Cl.CCOC(=O)c1c(OC)c(OC)ccc1C(=O)Cc2c(CCN(C)C)cc3OCOc3c2OC
IUPAC-Name Ethyl-6-[2-[6-[2-(dimethylamino)ethyl]-4-methoxy-1,3-benzodioxol-5-yl]acetyl]-2,3-dimethoxybenzoat;hydrochlorid
Industry Type Food Testing
Molekulargewicht (g/mol) 509.98
Menge 5 mg
Formelmasse 509.1816 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.