Learn More
Ethylsulfat-Natriumsalz, 1 mg/ml in Methanol (als freie Säure), Lipomed
Product Code. 30463455
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mL
Unit Size:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
30463455 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30463455 Supplier Lipomed Supplier No. LPMETS972NA1LM
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Lipomed liefert zertifizierte Referenzmaterialien, denen Sie als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen vertrauen können, mit präziser Dokumentation und fachkundiger Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – wählen Sie Lipomed für Vertrauen, Compliance und analytische Exzellenz.
Ethylsulfat-Natriumsalz, 1 mg/ml in Methanol (als freie Säure)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Ethyl sulfate sodium salt (as ethyl sulfate)
CAS 546-74-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Ethyl sulfate sodium salt (as ethyl sulfate)
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C2 H5 O4 S . Na
Konzentration 1 mg/mL
Synonym Sulfuric acid, monoethyl ester, sodium salt (1:1), Ethyl sodium sulfate (6 CI,7 CI), Sulfuric acid, monoethyl ester, sodium salt (8 CI,9 CI), Sodium ethyl sulfate, Sodium sulfovinate, Ethyl Sulfate Sodium Salt
InChI-Formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES [Na+].CCOS(=O)(=O)[O-]
IUPAC-Name Natrium;Ethylsulfat
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Pharmazeutik
Molekulargewicht (g/mol) 148.11
Menge 1 mL
Formelmasse 147,9806 g/mol