Learn More
Ethylsulfat-Natriumsalz, Lipomed
Artikelnummer. 30460230
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30460230 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30460230 Lieferant Lipomed Lieferanten-Nr. LPMETS972NA50
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Lipomed liefert zertifizierte Referenzmaterialien, denen Sie als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen vertrauen können, mit präziser Dokumentation und fachkundiger Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – wählen Sie Lipomed für Vertrauen, Compliance und analytische Exzellenz.
Ethylsulfat-Natriumsalz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl sulfate sodium salt (as ethyl sulfate)
CAS 546-74-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Ethyl sulfate sodium salt (as ethyl sulfate)
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C2 H5 O4 S . Na
Synonym Sulfuric acid, monoethyl ester, sodium salt (1:1), Ethyl sodium sulfate (6 CI,7 CI), Sulfuric acid, monoethyl ester, sodium salt (8 CI,9 CI), Sodium ethyl sulfate, Sodium sulfovinate, Ethyl Sulfate Sodium Salt
InChI-Formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES [Na+].CCOS(=O)(=O)[O-]
IUPAC-Name Natrium;Ethylsulfat
Industry Type Pharmazeutik
Molekulargewicht (g/mol) 148.11
Menge 50 mg
Formelmasse 147,9806 g/mol