Learn More
(Ethylthio)aceton, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11376806
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11376806 5 g 5 Gramm
11386806 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11376806 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L04142.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 20996-62-7 | C5H10OS | 118.194 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20996-62-7
Summenformel C5H10OS
Molekulargewicht (g/mol) 118.194
MDL-Nummer MFCD00026976
InChI-Schlüssel ZKDXKBIOEVBFGV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 88750
IUPAC-Name 1-Ethylsulfanylpropan-2-on
SMILES CCSCC(=O)C
Specifikationer
Chemischer Name oder Material (Ethylthio)acetone
Siedepunkt 170°C to 172°C
Flammpunkt 52°C (125°F)
Brechungsindex 1.472
Menge 5 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1740830
Synonym ethylthio acetone, 2-propanone, 1-ethylthio, 1-ethylthio acetone, ethyl 2-oxopropyl sulfide, 1-ethylthio-2-propanone, 2-propanone,1-ethylthio, 1-ethylsulfanyl propan-2-one, thioethoxy acetone, acmc-1cazk, ch3coch2sch2ch3
Formelmasse 118.2
Reinheit (%) 95%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.