Learn More
(Ethylthio)-trimethylsilan, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10347711 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10347711 1 g Glasflasche 1 Gramm
10153251 10 g Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10347711 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 345000010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 5573-62-6 | Molecular Formula: C5H14SSi | Molecular Weight: 134.31 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5573-62-6
Summenformel C5H14SSi
Molekulargewicht (g/mol) 134.31
MDL-Nummer MFCD00042890
InChI-Schlüssel HXAFQWICVBBXMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylthio trimethylsilane, ethylthiotrimethylsilane, ethylthio trimethylsilane, technical grade, acmc-20aplk, trimethyl ethylthio silane, ethyl thio trimethylsilane, ethyl trimethylsilyl sulfide, trimethylsilyl ethyl sulfide, ethylsulfanyl trimethylsilane, ethylsulfanyl trimethyl silane
PubChem CID 2733426
IUPAC-Name Ethylsulfanyl(trimethyl)silan
SMILES CCS[Si](C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (Ethylthio)trimethylsilane
Namenshinweis 90%
CAS Min. % 88.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos
Dichte 0.8300g/mL
Siedepunkt 69°C to 70°C (100.0 mmHg)
Flammpunkt 16°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 88% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C2H5SSi(CH3)3
Brechungsindex 1.4470 to 1.451
Menge 1 g
Relative Dichte 0.83
Formelmasse 134.3
Reinheit (%) 90%
Güte Technisch
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (Ethylthio)trimethylsilane, tech.
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
RUO– Nur für Forschungszwecke