Learn More
Ethyltrichlorosilane, 99%, AcroSeal™, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10506651 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
Artikelnummer. 10506651
Marke: Thermo Scientific Acros 313511000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 115-21-9
Summenformel C2H5Cl3Si
Molekulargewicht (g/mol) 163.497
InChI-Schlüssel ZOYFEXPFPVDYIS-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyltrichlorosilane, trichloro ethyl silane, trichloroethylsilicane, silane, trichloroethyl, ethyl silicon trichloride, trichloroethylsilicon, silicane, trichloroethyl, ethyl trichlorosilane, silane, ethyltrichloro, c2h5sicl3
PubChem CID 8260
IUPAC-Name trichloro(ethyl)silane
SMILES CC[Si](Cl)(Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyltrichlorosilane
Namenshinweis 95%
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.2380g/mL
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H5C2SiCl3
Brechungsindex 1.4240 to 1.4260 (20°C, 589nm)
Menge 100 mL
Formelmasse 163.51
Reinheit (%) ≥98.5%
Physikalische Form Liquid