missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ethyltrichlorosilane, 99%, AcroSeal™, ACROS Organics™

Artikelnummer. p-132723 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10506651

Marke: Thermo Scientific Acros 313511000

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Chemische Identifikatoren

CAS 115-21-9
Summenformel C2H5Cl3Si
Molekulargewicht (g/mol) 163.497
InChI-Schlüssel ZOYFEXPFPVDYIS-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyltrichlorosilane, trichloro ethyl silane, trichloroethylsilicane, silane, trichloroethyl, ethyl silicon trichloride, trichloroethylsilicon, silicane, trichloroethyl, ethyl trichlorosilane, silane, ethyltrichloro, c2h5sicl3
PubChem CID 8260
IUPAC-Name trichloro(ethyl)silane
SMILES CC[Si](Cl)(Cl)Cl

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Ethyltrichlorosilane
Namenshinweis 95%
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.2380g/mL
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H5C2SiCl3
Brechungsindex 1.4240 to 1.4260 (20°C, 589nm)
Menge 100 mL
Formelmasse 163.51
Reinheit (%) ≥98.5%
Physikalische Form Liquid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt