Learn More
Ethynyltrimethylsilane, TRC
Artikelnummer. 30384595
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30384595 25 g 25 Gramm
1 options
Artikelnummer. 30384595
Marke: Toronto Research Chemicals TRCE93264025G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethynyltrimethylsilane
CAS 1066-54-2
Summenformel C5H10Si
Menge 25 g
Synonym Trimethylsilylacetylene, (Trimethylsilanyl)acetylene, (Trimethylsilyl)acetylene, (Trimethylsilyl)ethyne, 1-(Trimethylsilyl)acetylene, 1-Trimethylsilylethyne, 2,2-Dimethyl-2-sila-3-butyne, Acetylenyltrimethylsilane, Ethynyltrimethylsilane, Trimethylethynylsilane, Trimethylsilanylethyne
InChI-Formel InChI=1S/C5H10Si/c1-5-6(2,3)4/h1H,2-4H3
SMILES C[Si](C)(C)C#C
IUPAC-Name ethynyl(trimethyl)silane
Molekulargewicht (g/mol) 98.22
Formelmasse 98.0552