Learn More
Ethynyltrimethylsilane, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ethynyltrimethylsilane |
| CAS | 1066-54-2 |
| Summenformel | C5H10Si |
| Menge | 5 g |
| Synonym | Trimethylsilylacetylene, (Trimethylsilanyl)acetylene, (Trimethylsilyl)acetylene, (Trimethylsilyl)ethyne, 1-(Trimethylsilyl)acetylene, 1-Trimethylsilylethyne, 2,2-Dimethyl-2-sila-3-butyne, Acetylenyltrimethylsilane, Ethynyltrimethylsilane, Trimethylethynylsilane, Trimethylsilanylethyne |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H10Si/c1-5-6(2,3)4/h1H,2-4H3 |
| SMILES | C[Si](C)(C)C#C |
| IUPAC-Name | ethynyl(trimethyl)silane |
| Molekulargewicht (g/mol) | 98.22 |
| Formelmasse | 98.0552 |